Documenti fondamentali
1.01211
Millipore
Solfato d′ammonio
for biochemistry
Sinonimo/i:
Mascagnite
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
231-984-1
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
<1 Pa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
754-764 g/L
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
850 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for biochemistry
Applicazioni
Ammonium sulfate for biochemistry. CAS No. 7783-20-2, EC Number 231-984-1.
Risultati analitici
Assay (alkalimetric)≥ 99.5 %Insoluble matter≤ 0.005 %pH-value (5 %; water)4.5 - 5.5Chloride (Cl)≤ 0.0005 %Nitrate (NO₃)≤ 0.001 %Phosphate (PO₄)≤ 0.0005 %As (Arsenic)≤ 0.0001 %Ca (Calcium)≤ 0.001 %Cd (Cadmium)≤ 0.0001 %Cu (Copper)≤ 0.0001 %Fe (Iron)≤ 0.0002 %Pb (Lead)≤ 0.0001 %Zn (Zinc)≤ 0.0001 %Residue on ignition (as sulfate)≤ 0.01 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Solfato d’ammonio EMPROVE&#174; EXPERT, ACS, NF
SAFC
1.01816
Solfato d′ammonio
Solfato d’ammonio analytical standard, for Nitrogen Determination According to Kjeldahl Method, traceable to NIST SRM 194
Supelco
59845
Solfato d′ammonio
Aprotinina lyophilized powder, 3-8&#160;TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A3428
Aprotinina
Articoli
Silica monoliths with larger mesopores are a powerful tool for the fast separation of biomolecules including mAbs. The immobilization of protein A on epoxy-modified widepore (WP) silica rods enabled highly reproducible and fast, one minute, separations of mAbs. The Chromolith® WP 300 is also available with a protein A phase.