Documenti fondamentali
IRMM618
Rubidium-87Rb
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Purezza isotopica
 87Rb
Produttore/marchio commerciale
JRC
Concentrazione
0.5 M in nitric acid
applicazioni
general analytical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
Isotope abundance ratio
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM618
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)