Documenti fondamentali
251429
Sigma-Aldrich
Rubidium fluoride
99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Rubidium monofluoride, Rubidium(I) fluoride
About This Item
Formula condensata:
RbF
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.47
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.8% trace metals basis
Stato
solid
Impurezze
≤1% HF
P. ebollizione
1410 °C/1 atm (lit.)
Punto di fusione
795 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: insoluble(lit.)
Densità
3.557 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[F-].[Rb+]
InChI
1S/FH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Rubidium Fluoride Post-Deposition Treatment: Impact on the Chemical Structure of the Cu(In,Ga)Se2 Thin-Film Surface and the CdS/Cu(In,Ga)Se2 Interface: This study explores the effects of RbF post-deposition treatment on Cu(In,Ga)Se2 thin films and their interfaces with CdS, highlighting changes in chemical composition and electronic properties (Kreikemeyer-Lorenzo et al., 2018).
  • Rubidium Fluoride Additive for High-Efficiency and Low-Hysteresis All-Inorganic CsPbI3 Perovskite Solar Cells: This research introduces RbF as an additive in perovskite solar cells, significantly enhancing efficiency and reducing hysteresis (Zhang et al., 2023).
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)