900907
Sulfur-34S dioxide
≥98 atom % 34S, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
34SO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.97
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % 34S
Saggio
≥95% (CP)
Stato
gas
Spostamento di massa
M+2
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)