Key Documents
719358
Sigma-Aldrich
Sulfur-33S
99 atom %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
33S
Peso molecolare:
32.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141912
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom %
Forma fisica
solid
Punto di fusione
119 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[33S]
InChI
1S/S/i1+1
NINIDFKCEFEMDL-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)