P35316
Diphenyl sulfide
98%
Sinonimo/i:
Phenyl sulfide
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6327 (lit.)
P. eboll.
296 °C (lit.)
Punto di fusione
−40 °C (lit.)
Densità
1.113 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
S(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?