33820
Dibenzyl sulfide
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Benzyl sulfide
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
thioether
Stringa SMILE
C(SCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14S/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)