94128
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
BMIMCl
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Impurezze
≤1.0% H20
Punto di fusione
~70 °C
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
377.6 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
192 °C - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?