43961
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
AMIM-Cl
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
crystals
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.ClH/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
QVRCRKLLQYOIKY-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- As a solvent to dissolve cellulose during the preparation of regenerated cellulose materials.
- As a solvent for the acetylation of cornhusk cellulose to form cornhusk cellulose acetates (CCAs).
- As a plasticizer for cornstarch to form AMIM-Cl-plasticized starch film.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Task-Specific Ionic Liquids (TSILs) for the selective liquid/liquid extraction of heavy metals from aqueous systems were first published by Robin D. Rogers et al. in the year 2001.