87929
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
HMIMCl
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
liquid
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.ClH/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
NKRASMXHSQKLHA-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)