Documenti fondamentali
69086
Sigma-Aldrich
CDP-Star® AP Substrate
Sinonimo/i:
AP Substrate, CDP-Star Detection Reagent, CDP-Star Substrate
About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.41
Stato
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The CDP-Star AP Substrate enables subnanogram sensitivity in a convenient ready-to-use format, and includes Nitro-Block II signal enhancer for increased signal-to-noise ratios with standard nitrocellulose membranes.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Note legali
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3