Documenti fondamentali
711713
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98%
Sinonimo/i:
BMIIm, BMIM TFSI
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15F6N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Impurezze
≤0.5% water
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
CCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sales restrictions may apply
Applicazioni
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is a hydrophobic ionic liquid that can enhance the activity of N,N,N′,N′-tetra(n-octyl)diglycolamide (TODGA) extractant in the extraction of uranium(VI) from an aqueous nitric acid media.
Avvertenza
not available in the US
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synergistic extraction of uranium (VI) with TODGA and hydrophobic ionic liquid mixtures into molecular diluent.
Turanov AN, et al.
Separation and Purification Technology, 164, 97-106 (2016)