Documenti fondamentali
901592
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Sulfurous anhydride, Sulfurous oxide, Sulphur dioxide
About This Item
Formula condensata:
SO2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.8935 g/mL
Stringa SMILE
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfur dioxide solution can be used as a reducing agent for the reduction of:
  • Pentavalent arsenic to trivalent arsenic in the presence of sulfuric acid.
  • Graphene oxide to graphene in the presence of water.
Valuable reagent offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
0.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)