Key Documents
753580
Sigma-Aldrich
Sodium thiosulfate-34S hydrate
95 atom % 34S, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2O334SS · xH2O
Peso molecolare:
160.01 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 34S
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2/i;;5+2;;;;;
PODWXQQNRWNDGD-AAXIWTMGSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)