Documenti fondamentali
753599
Sigma-Aldrich
Sodium thio-34S-sulfate hydrate
95 atom % 34S, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2O334SS · xH2O
Peso molecolare:
160.01 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 34S
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O=S([O-])([O-])=[34S].O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2/i;;4+2;;;;;
PODWXQQNRWNDGD-JBKKUNPFSA-L
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)