Documenti fondamentali
1.01252
Millipore
Amido
soluble GR for analysis ISO
Sinonimo/i:
Amido, Amylum, amino di patata per la determinazione della diastasi
About This Item
Formula condensata:
(C6H10O5)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
232-686-4
NACRES:
NA.79
agenzia
reag. ISO
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
Solubilità
50 g/L
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Descrizione generale
L'amido da carboidrati è generalmente composto da due tipi di molecole: amilosio e amilopectina. L'amido e gli amidi modificati sono degli importanti eccipienti. Agiscono come riempitivi/leganti.
Risultati analitici
Aspetto (colore): bianco
Aspetto (descrizione): polvere fine
pH (2 %; acqua): 6,0 - 7,5
Sensibilità: conforme
Sostanze riducenti (come maltosio): max 0,7
Polveri solfatate: max 0,4
Perdita all′essiccamento (105 °C, 2 h): max 10
Disponibilità come substrato per enzimi ( per amilasi): conforme
Reagente Iso
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1