densidade de vapor
1.05 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
37.95 atm ( 21.1 °C)
Ensaio
99.99%
Formulário
gas
temperatura de autoignição
881 °F
Lim. expl.
13 %
p.e.
−88 °C (lit.)
pf
−172 °C (lit.)
densidade
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
chave InChI
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- High-pressure oxidation of ethane: The paper discusses the oxidation properties of ethane under high pressure, providing insights crucial for developing combustion models and understanding ethane′s behavior in various industrial processes (H Hashemi, JG Jacobsen, CT Rasmussen, 2017).
- Progress and prospects in catalytic ethane aromatization: This review highlights the advancements in converting ethane to more valuable aromatic hydrocarbons, showcasing the potential of ethane as a petrochemical feedstock (Y Xiang, H Wang, J Cheng, J Matsubu, 2018).
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Outras notas
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-211.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-135 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Protocolos
Separation of Oxygen; Acetylene; Carbon dioxide; Nitrogen; Ethylene; Ethane; Carbon monoxide; Methane
Separation of Hydrogen; Oxygen; Nitrogen; Carbon monoxide; Methane; Carbon dioxide; Acetylene; Ethylene; Ethane
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
539775-110G | 4061833021682 |