About This Item
Fórmula linear:
H2C=C=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
40.06
Beilstein:
1730774
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.42 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
6795 mmHg ( 21 °C)
Ensaio
≥95%
Lim. expl.
13 %
p.e.
−34 °C (lit.)
pf
−136 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=C=C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1-2H2
chave InChI
IYABWNGZIDDRAK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Allene is extensively used in a variety of photochemical, thermal, and transition metal-mediated cycloadditions.
- It can be lithiated to obtain allenyllithium which reacts with alkyl halides to afford terminal allenes.
- Additional application includes the preparation of reagents such as isopropenylsilanes and isopropenylstannanes by reacting with stannyl and silyl cuprates respectively.
Embalagem
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Outras notas
See Technical Information Bulletin AL-151 Gas Regulators: Selection, Installation, and Operation
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
espiga da mangueira
Nº do produto
Descrição
Preços
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
The silyl-cupration and stannyl-cupration of allenes.
Fleming I, et al.
Tetrahedron, 45(2), 413-424 (1989)
Simple route to mono-, di-, and tri-substituted allenic compounds.
Linstrumelle G and Michelot D
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 14, 561-562 (1975)
Synthetic applications of intramolecular enone-olefin photocycloadditions.
Crimmins M T
Chemical Reviews, 88(8), 1453-1473 (1988)
Versatile allene and carbon dioxide equivalents for the Diels-Alder reaction.
Bonjouklian R and Ruden R A
The Journal of Organic Chemistry, 42(25), 4095-4103 (1977)
Allene.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2007)
Protocolos
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne