Monitorowanie powietrza
Pobieranie i monitorowanie próbek powietrza to ocena jakości powietrza określona przez pomiar zanieczyszczeń i cząstek stałych w powietrzu. Jest on stosowany w środowiskach przemysłowych w celu ochrony pracowników i zapobiegania skażeniu środowiska i produktów. Podczas pomiaru zanieczyszczeń powietrza badacze muszą wziąć pod uwagę nie tylko metodę pobierania próbek, ale także fazę i tożsamość zanieczyszczenia lub cząstek stałych będących przedmiotem zainteresowania.
Powiązane artykuły techniczne
- Supelco thermal desorption tubes for air sampling applications.
- Często zadawane pytania - produkty radiello
- Aby uzyskać szybsze częstotliwości próbkowania, krótsze czasy próbkowania, większą czułość i wyższą pojemność pozwalającą na dłuższe czasy próbkowania, odkryj naszą gamę urządzeń radialnych.
- Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.
- Rozpuszczalniki są jednym z trzech składników farb. Są to chemikalia na bazie ropy naftowej, które rozpuszczają pigment i środek wiążący do aplikacji.
- Zobacz wszystkie (37)
Powiązane protokoły
- Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.
- Protocol for radiello® Diffusive Air Sampling Application - Anaesthetic Gases and Vapors
- The unique sampler design ensures that both the vapor phase and particulate isocyanates are captured and derivatized during sampling.
- Learn more about radiello air sampler calibration solutions for aldehydes and H2s. We also offer many air sampler calibration kits.
- Zobacz wszystkie (11)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Metody pobierania próbek powietrza
Aktywne pobieranie próbek powietrza obejmuje pobieranie próbki powietrza przez rodzaj adsorbentu, takiego jak rurka sorbentowa, rurka termiczna, filtr lub impinger za pomocą pompy powietrza.
Pasywne pobieranie próbek powietrza opiera się na niewspomaganej dyfuzji molekularnej czynników gazowych (analitów) przez powierzchnię dyfuzyjną na adsorbent. Metoda ta zapewnia niezawodną, opłacalną analizę jakości powietrza, ponieważ pobieranie próbek nie wymaga pompowania powietrza, ale jest kontrolowane przez dyfuzję. Pasywne pobieranie próbek powietrza zapewnia szczegółowe poziomy zanieczyszczeń w okresie czasu, od dni do miesięcy, poprzez pomiar średnich stężeń zanieczyszczeń.
Pobieranie próbek całego powietrza obejmuje pobieranie całej próbki powietrza poprzez zasysanie powietrza do naczynia hermetycznego, pojemnika ze stali nierdzewnej lub szklanego kanistra. Ta prosta metoda pobierania próbek umożliwia testowanie związków będących przedmiotem zainteresowania bezpośrednio z naczynia.
Klasyfikacja zanieczyszczeń powietrza
Zanieczyszczenia powietrza są zazwyczaj klasyfikowane jako chemiczne, radiologiczne lub biologiczne.
Zanieczyszczenia chemiczne występują w postaci gazów, oparów i cząstek stałych. Typowe zanieczyszczenia chemiczne w powietrzu to dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), formaldehyd, ołów, azbest, ozon, lotne związki organiczne (LZO) oraz pył lub cząstki stałe (pył zawieszony). Zanieczyszczenia chemiczne są mierzone poprzez aktywne lub pasywne pobieranie próbek powietrza.
Monitorowanie promieniowania służy do wykrywania nienaturalnych sygnałów promieniowania powyżej naturalnie występujących poziomów promieniowania tła.
Biologiczne zanieczyszczenia powietrza obejmują bakterie, zarodniki, grzyby, drożdże, toksyny mikrobiologiczne i wirusy uwalniane z obiektów. Inne zanieczyszczenia biologiczne obejmują substancje drażniące i alergeny, takie jak pyłki i pleśnie. Zanieczyszczenia biologiczne są monitorowane przy użyciu płytek osiadłych lub kontaktowych oraz próbników odśrodkowych Reutera, które wykorzystują dedykowane paski agarowe.
.Zastosowania monitoringu powietrza
Monitoring powietrza ma różne zastosowania przemysłowe, w których jakość powietrza jest problemem lub zagrożeniem dla zdrowia. Typowe zastosowania obejmują monitorowanie skażenia rolniczego, zanieczyszczenia przemysłowego i narażenia na działanie gazów anestetycznych.
Wtargnięcie pary to migracja lotnych organicznych związków nieorganicznych w fazie gazowej do przestrzeni powietrznych w pomieszczeniach ze skażonych wód gruntowych lub gleby.
Produkcja różnych produktów petrochemicznych często prowadzi do wytwarzania niebezpiecznych produktów ubocznych, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i środowisko. Pracownicy rafinerii i okoliczne społeczności są narażone na ryzyko związane z ulatnianiem się niebezpiecznych materiałów w wyniku rutynowego pobierania próbek, wycieków powierzchniowych, wycieków z podziemnych zbiorników magazynowych do gleby i wód gruntowych.
Blokując odczuwanie bólu, gazy znieczulające pozwalają pacjentom na poddanie się zabiegom chirurgicznym lub innym procedurom bez niepokoju. Problemy z techniką dozowania, wycieki lub awarie sprzętu, odpady gazów anestetycznych mogą stanowić zagrożenie dla pracowników służby zdrowia.
Osoby mieszkające i pracujące na obszarach wiejskich są narażone na szeroki zakres zanieczyszczeń emitowanych z działalności rolniczej. Narażenie na pestycydy i herbicydy jest poważnym problemem, ponieważ około 85% rozpylonych w powietrzu pestycydów dociera do miejsca docelowego. Oprócz ryzyka narażenia na aktywny środek chemiczny, pracownicy, którzy rozpylają lub składają te środki, są również narażeni na działanie rozpuszczalników.