Oczyszczanie i pułapka
Technika oczyszczania i pułapkowania polega na przepuszczeniu gazu obojętnego przez próbkę zawierającą lotne związki organiczne (LZO) do pułapki adsorpcyjnej. LZO są następnie desorbowane z pułapki poprzez podgrzanie i przeniesienie analitu do kolumny GC. Przy minimalnej obsłudze próbki technika ta zapewnia wiarygodne i powtarzalne wyniki.
Metoda oczyszczania i pułapkowania jest idealna do ekstrakcji i zatężania LZO z wody, gleby i osadów. Pułapka wypełniona adsorbentem (pułapka oczyszczająca) umożliwia zatężenie LZO z próbki przy jednoczesnym zarządzaniu parą wodną podczas etapu oczyszczania lub etapu desorbowania (w zależności od urządzenia) w celu osiągnięcia niskich limitów wykrywania ppb (części na miliard).
Ta technika jest rutynowo wykorzystywana do monitorowania środowiska, analizy smaków w żywności i toksycznych związków w płynach ustrojowych.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: Gas Chromatography - Tools for Your Workflow
We provide a comprehensive range of high quality tools for each step of the GC workflow ensuring accuracy, precision and consistency of your analysis.
Purge Traps
W przypadku analizy za pomocą pułapki, rurki są zwykle wypełnione wieloma złożami materiałów adsorbujących w celu wychwycenia szerokiego zakresu polarnych, niepolarnych, wysoko- i niskocząsteczkowych związków w pojedynczej rurce. Każde złoże w pułapce chroni kolejne aktywne złoże, zapobiegając silnej adsorpcji związków.
Wyroby szklane i akcesoria do analizy z użyciem przedmuchu i pułapki
Oferujemy różnorodne akcesoria i wyroby szklane do analizy z użyciem przedmuchu i pułapki, w tym żeńskie złącza Luer Lock, bezfrytowe próbniki przedmuchu, zawory do próbek, zawory Hamilton® syringi, septa Thermogreen® LB-1, męskie złącza Luer Lock, żarówki do pobierania próbek gazu, zatyczki PTFE Stopcock, szkło igłowe i rurki igłowe.