Niestandardowe włókna SPME
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to innowacyjna, bezrozpuszczalnikowa technologia przygotowywania próbek, która jest szybka, ekonomiczna i wszechstronna. SPME zyskała powszechną akceptację jako preferowana technika w wielu zastosowaniach analitycznych w różnych dziedzinach, takich jak żywność i napoje, smaki i zapachy, kryminalistyka i toksykologia oraz badania lotnych związków organicznych (LZO) w środowisku.
SPME wykorzystuje włókno pokryte fazą ekstrakcyjną składającą się z czystego polimeru (powłoka ciekła) lub cząstek adsorpcyjnych osadzonych w polimerze (powłoki adsorpcyjne/cząsteczkowe). Powłoka włókna ekstrahuje związki z próbki. Włókno SPME jest następnie wprowadzane bezpośrednio do wtryskiwacza GC w celu termicznej desorpcji i analizy.
Aby zapewnić dokładne i wiarygodne wyniki testów spełniające potrzeby analityczne, oferujemy niestandardowe konfiguracje włókien SPME. Te dostosowania obejmują:
|
|
|
Powiązane zasoby produktowe
Broszura: SPME for GC Analysis
Webinarium: Developing Simplified Methods for Quantifying Analytes using SPME