Documenti fondamentali
SYMBISL01
Millipore
Pompa Steritest® Symbio ISL
2 media pump kit for use in isolator
Sinonimo/i:
Pompa per isolatore, Pompa per test di sterilità, Pompa peristaltica
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.75
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Materiali
316L stainless steel pump (Pump Head Cover, Bottle Holder, Drain Tray Support)
polyester keys (keypad)
polyphenylsulfone (PPSU) tubing (Tubing guide, Drain Trat Container)
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
Parametri
19.2 kg operating weight
Alt. pompa
35. cm , with bottle holder
Largh. pompa
58.8 cm , with accessories
Alt. corpo pompa
18.5 cm , with display
Larg. corpo pompa
23.4 cm
Prof. corpo pompa
31.3 cm
Alt. testa pompa
8.1 cm
applicazioni
pharmaceutical (Industrial Microbiology)
sterility testing
Descrizione generale
La pompa Steritest® Symbio ISL, utilizzabile con 2 contenitori di terreni di coltura, è progettata in modo unico a vantaggio della compatibilità con le aperture circolari e ovali degli isolatori e può essere installata in diversi modi. Nella configurazione standard questa pompa viene utilizzata integrata in un isolatore, con integrazione parziale o totale. In base alla configurazione scelta, sono disponibili kit di integrazione appositamente progettati (venduti separatamente). Sono disponibili due kit di integrazione, uno per le aperture ovali degli isolatori, l'altro per quelle circolari. Tuttavia, grazie alla sua versatilità, nella configurazione da banco può essere utilizzata anche in cappa a flusso laminare, in postazioni di sicurezza biologica o in camera bianca.
La chiusura automatica della testa della pompa elimina il rischio di pizzicarsi i guanti e garantisce una divisione affidabile del campione liquido. Poiché condizioni di lavoro ergonomiche sono essenziali, la vaschetta di drenaggio e il portaflaconi possono essere facilmente posizionati attorno alla testa della pompa nella posizione più opportuna per consentire un agevole accesso anche in ambienti ristretti. Inoltre, la vaschetta di drenaggio è progettata per ridurre al minimo gli spruzzi sotto la base del canister. Il comodo sistema di rilevazione della pressione che può operare in due diverse modalità (monitoraggio della pressione e regolazione della pressione) riduce il rischio di risultati falsi e di interruzione dei test di sterilità. Per assicurare precisione e riproducibilità di campionamento massime anche con i volumi più piccoli, la pompa ha una comoda funzione timer. A ulteriore garanzia di riproducibilità dei test e perché le procedure analitiche stabilite siano sempre soddisfatte, è possibile creare i corrispondenti metodi analitici su PC utilizzando il software Steritest® Symbio. I metodi verranno poi trasferiti alla pompa e guideranno l′operatore durante l′esecuzione del protocollo, passo dopo passo.
È inoltre disponibile un'ampia gamma di accessori opzionali per migliorare il flusso di lavoro dei test di sterilità.
Applicazioni
La pompa Steritest® Symbio ISL (2 terreni) è adatta per l′esecuzione dei test di sterilità all′interno di un isolatore, in cappa a flusso laminare, in postazioni di sicurezza biologica o in camera bianca. Con il sistema Steritest® è possibile analizzare prodotti sterili tra i quali soluzioni parenterali di grande e piccolo volume in flaconi di vetro o plastica, sacche collassabili, fiale e flaconcini, siringhe preriempite, prodotti liofilizzati e altri prodotti solubili in fiale o flaconcini, antibiotici in fiale o flaconcini, dispositivi medici e polveri di difficile dissoluzione.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ideata a vantaggio della semplicità di impiego.
  • Affidabile.
  • Impiego sicuro.
  • Design ergonomico.
  • Pratica.
Componenti
Il kit della pompa Steritest® Symbio ISL è composto da:
  • pompa peristaltica
  • certificato di qualità
  • portaflacone
  • vaschetta di drenaggio
  • tubo di scarico in silicone
  • centralina di comunicazione
  • cavo di alimentazione (specifico per l'area geografica prescelta)
  • cavo di rete
  • chiavetta USB
  • 3 guide rapide
  • 2 aste filettate
  • 1 guarnizione piatta
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
consumable