Documenti
STBMRFD34
Millipore
Fluido D
bottle of, ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Fluido di lavaggio, Fluido di risciacquo
About This Item
Codice UNSPSC:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agenzia
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Livello qualitativo
Descrizione
For rinsing of solutions containing oil or lecithin
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
17 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
Volume del flacone
300 mL , filling volume
500 mL
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
nonselective for
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Il Fluido D è adatto per l'analisi di campioni contenenti lecitina o olio ed è compatibile con la maggior parte degli antibiotici. La composizione di questo fluido è conforme alla farmacopea europea (EP) 2.6.1, alla farmacopea statunitense (USP) 71 e alla farmacopea giapponese (JP) 4.06. È un liquido limpido incolore, con pH 7,1 ± 0,2 a 25 °C. Può essere conservato a 2-25 °C (protetto dalla luce) per 17 mesi. Una scatola di prodotto contiene 4 flaconi da 300 mL di fluido, dotati di tappo a vite con setto perforabile per ridurre al minimo il rischio di contaminazione crociata e ottimizzare le procedure di disinfezione.
Applicazioni
Il Fluido D può essere utilizzato con il sistema per test di sterilità STERITEST® per risciacquare soluzioni contenenti olio o lecitina durante i test di sterilità tramite filtrazione su membrana. Può essere usato anche per rimuovere l′attività antimicrobica dalla filtrazione su membrana per i prodotti non sterili. Il fluido è eccellente anche per il risciacquo delle linee sterili dei dispositivi ed è solitamente usato per il controllo del metodo di lavaggio dei dispositivi medicali.
Test di sterilità
Determinazione della carica microbica
Terreno di coltura
Fluido D
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1