Documenti fondamentali
STBMFTM12
Millipore
Tioglicolato fluido in bottiglia con tappo a vite e setto perforabile.
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Terreno fluido al tioglicolato, Brodo di tioglicolato, Terreni con tioglicolato fluido, Terreno fluido al tioglicolato (FTGM)
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agenzia
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
Capacità bottiglia
125 mL
Volume del flacone
100 mL , filling volume
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1 °C
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
anaerobic bacteria
nonselective for
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Il terreno fluido al tioglicolato (FTM) è un componente critico della nostra soluzione STERITEST®. La composizione e la performance di crescita di questo terreno sono conformi alla farmacopea europea (EP) 2.6.1, alla farmacopea statunitense (USP) 71 e alla farmacopea giapponese (JP) 4.06. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di qualità dei nostri terreni, migliora l′accuratezza e riduce significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati. Il fluido presenta un colore giallo chiaro ed è leggermente opalescente e viscoso, con un anello rosa in sospensione ≤ 1 cm. Il pH del prodotto è 7,1 ± 0,2 e può essere conservato tra 2 e 25 °C. La temperatura di incubazione varia tra 30 e 35 °C, con un tempo di incubazione di 7-14 giorni. Il prodotto è fornito in 12 flaconi da 100 mL di terreno, dotati di tappo a vite con setto perforabile per ridurre al minimo il rischio di contaminazione crociata e ottimizzare le procedure di disinfezione.
Applicazioni
Il terreno fluido al tioglicolato (FTM) viene utilizzato principalmente per la ricerca dei batteri anaerobi, ma permette di rilevare anche i batteri aerobi. I microrganismi utilizzati per il CQ includono Clostridium sporogenes (ATCC 19404); ATCC 11437), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Questo terreno viene utilizzato per i test di sterilità condotti con il metodo della filtrazione su membrana o mediante inoculo diretto.
Test di sterilità (filtrazione su membrana e inoculo diretto)
Determinazione della carica microbica
Componenti
Tappo a vite con setto perforabile
Terreno di coltura
Tioglicolato fluido
Risultati analitici
Un aspetto torbido è indice di crescita.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1