Key Documents
STBMCTM12DP
Millipore
Terreno fluido al tioglicolato limpido
double packed of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling Volume
Sinonimo/i:
B. tioglicolato 0,1 l limpido, Brodo di tioglicolato limpido, CTM, FTM limpido, Terr. tioglic. (FTM) limpido, Terreno fluido al tioglicolato (limpido)
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agenzia
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
double packed of
Capacità bottiglia
125 mL
Volume del flacone
100 mL , filling Volume
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
anaerobic bacteria
nonselective for
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Il terreno al tioglicolato limpido ha le stesse caratteristiche di fertilità del terreno fluido al tioglicolato (FTM) di tipo standard. Questa formulazione alternativa offre una trasparenza visiva superiore rispetto al terreno FTM convenzionale che è caratterizzato da una leggera torbidità o opalescenza. La composizione e la performance di crescita di questo terreno sono conformi alla farmacopea europea (EP) 2.6.1, alla farmacopea statunitense (USP) 71 e alla farmacopea giapponese (JP) 4.06. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di qualità dei nostri terreni, migliora l′accuratezza e riduce significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati. L′imballaggio in doppio Tyvek® sterilizzato permette di semplificare le procedure di pulizia, riduce il rischio di contaminazione crociata nelle cappe a flusso laminare e assicura un′efficiente decontaminazione delle camere degli isolatori. Il fluido è viscoso e presenta un colore giallo chiaro con un anello rosa in sospensione ≤1 cm. Il pH del prodotto è 7,1 ± 0,2 e la temperatura di conservazione è compresa tra 2 e 25 °C per 12 mesi. La temperatura di incubazione varia tra 30 e 35 °C, con un tempo di incubazione di 7-14 giorni. Una scatola di prodotto contiene 12 flaconi da 100 mL di terreno, dotati di tappo a vite con setto perforabile per ridurre il rischio di contaminazione crociata e ottimizzare le procedure di disinfezione.
Applicazioni
Il terreno fluido al tioglicolato limpido è stato ideato per la ricerca di batteri anaerobi, ma permette di rilevare anche i batteri aerobi. Questo terreno viene utilizzato per i test di sterilità condotti con il metodo della filtrazione su membrana o mediante inoculo diretto. I microrganismi utilizzati per il CQ includono Clostridium sporogenes (ATCC 19404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027).
Test di sterilità (filtrazione su membrana e inoculo diretto)
Determinazione della carica microbica
Componenti
Tappo a vite con setto perforabile
Terreno di coltura
Terreno fluido al tioglicolato limpido
Risultati analitici
La torbidità è indice di proliferazione.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1