Key Documents
STBMFTM12DP
Millipore
Terreno fluido al tioglicolato, in doppio involucro
double packed of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Brodo di tioglicolato, Terreni con tioglicolato fluido, Terreno fluido al tioglicolato (FTGM)
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agenzia
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Livello qualitativo
Descrizione
Bottle with screw cap and septum, Double packed
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
double packed of
Capacità bottiglia
125 mL
Volume del flacone
100 mL , filling volume
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
anaerobic bacteria
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Il terreno fluido al tioglicolato (FTM) è un componente critico della nostra soluzione STERITEST®. Il prodotto è stato formulato e testato per soddisfare i requisiti di EP 2.6.1, USP 71 e JP 4.06. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di qualità dei nostri terreni, migliora l′accuratezza e riduce significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati. L′imballaggio in doppio Tyvek® sterilizzato permette di semplificare le procedure di pulizia, riduce il rischio di contaminazione crociata nelle cappe a flusso laminare e assicura un′efficiente decontaminazione delle camere degli isolatori. Il fluido presenta un colore giallo chiaro ed è leggermente opalescente e viscoso, con un anello rosa in sospensione ≤ 1 cm. Il pH del prodotto è 7,1 ± 0,2 e la temperatura di conservazione è compresa tra 2 e 25 °C. La temperatura di incubazione varia tra 30 e 35 °C, con un tempo di incubazione di 7-14 giorni. Il prodotto è fornito in 12 bottiglie da 100 mL di terreno, dotate di tappo a vite con setto per ridurre il rischio di contaminazione crociata e inibizione della crescita.
Applicazioni
Il terreno fluido al tioglicolato (FTM) viene utilizzato principalmente per la ricerca dei batteri anaerobi, ma permette di rilevare anche i batteri aerobi. Gli organismi utilizzati per il CQ includono Clostridium sporogenes (ATCC 19404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Questo terreno viene utilizzato per i test di sterilità condotti con il metodo della filtrazione su membrana o mediante inoculo diretto.
Test di sterilità (filtrazione su membrana e inoculo diretto)
Determinazione della carica microbica
Componenti
Tappo a vite con setto
Terreno di coltura
Tioglicolato fluido
Risultati analitici
La torbidità è indice di proliferazione
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1