STBMRFK34
Fluido K
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Fluido K in bottiglia con tappo a vite e setto perforabile, Fluido di diluizione K, Fluido di lavaggio, Fluido di risciacquo
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Livello qualitativo
Descrizione
Diluting or rinsing fluid for samples containing petrolatum/oil
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
Capacità bottiglia
500 mL
Volume del flacone
300 mL , filling volume
Colore
light, with no precipitate and free of visible particles
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
6.9
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest®
nonselective for
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Determinazione della carica microbica
Componenti
Terreno di coltura
Note legali
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2