1.46386
Terreno fluido al tioglicolato
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 10 bottles
Sinonimo/i:
Fluid Thioglycollate Medium acc EP+USP, Fluid Thioglycollate Medium, FTM, Thioglycollate Broth
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid (ready-to-use)
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type Red screw cap with septum and protector
ready-to-use
Confezionamento
pack of 10 bottles
single packed of (100 ml in 125 ml bottle with red screw cap and septum (10 bottles per box))
tecniche
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
125 mL
bottle filling volume
100 mL
Capacità
125 mL
pH
7.1
applicazioni
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2