Documenti fondamentali
SYMBCAN08
Millipore
Vaschette di trasporto Steritest®
for transportation and incubation of media-filled canisters, for use with Steritest® NEO Devices, pkg of (8 trays per pack)
Sinonimo/i:
Portacampioni per canister, supporto per il trasporto di canister
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiali
polyphenylsulfone (PPSU)
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
Confezionamento
pkg of (8 trays per pack)
input
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® NEO Devices
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pump
standard for VHP (Autoclavable)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le vaschette di trasporto Steritest® sono accessori che possono essere usati con i dispositivi Steritest® NEO. Una singola vaschetta di trasporto Steritest consente, in tutta sicurezza, di alloggiare in posizione eretta e trasportare fino a 5 canister dall′ambiente di test all'incubatore. Consente all′utilizzatore di ispezionare visivamente tutti e 5 i canister in un colpo solo, applicando alla vaschetta un leggero movimento rotatorio durante le operazioni di lettura intermedie e finali del test di sterilità. Utilizzando 4 vaschette di trasporto Steritest® e un vassoio di trasporto per vaschette Steritest® è possibile trasportare in una sola volta fino a 20 canister pieni di terreno di coltura in assoluta sicurezza. Le vaschette di trasporto Steritest® e il vassoio di trasporto per vaschette Steritest® possono rimanere nell′incubatore.
Applicazioni
Le vaschette di trasporto Steritest® permettono di semplificare le procedure e di innalzare i livelli di sicurezza nel corso delle operazioni di filtrazione ed i test di sterilità.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany