Documenti fondamentali
SYMBDFS01
Millipore
Kit limetta diamantata per rompifiale
For Steritest® ampoule breaker
Sinonimo/i:
Rompifiale in metallo
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.51
Materiali
316L stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU) (Screw)
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio pump
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il kit limetta diamantata è un accessorio opzionale del rompifiale Steritest® per l′apertura delle ampolle di vetro
Applicazioni
Il kit limetta diamantata viene usato per l′apertura delle fiale di vetro.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany