Key Documents
SYMBABR01
Millipore
Rompifiale di vetro Steritest®
Steritest® accessory, To safely open the glass ampoules
Sinonimo/i:
Utensile per l’apertura delle fiale
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiali
316L stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU)
silicone
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
Altezza
169 mm (6.65 in.)
Larghezza
121 mm (4.76 in.)
depth
130 mm (5.12 in.)
Peso
2.0 kg (4.4 lb)
input
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pump
standard for VHP
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il rompifiale di vetro STERITEST® è un accessorio delle pompe STERITEST® Symbio. La struttura verticale impedisce alle particelle di vetro e alle goccioline di cadere sul bancone. Il supporto stabile consente flessibilità nel posizionamento all′interno dell′ambiente di analisi. Il contenitore può accogliere fino a 60 sezioni superiori in vetro delle fiale. Queste possono essere svuotate in sicurezza nel blister STERITEST® per essere smaltite Questo accessorio è autoclavabile e resistente ai cicli di decontaminazione con perossido di idrogeno vaporizzato (VHP) e acido peracetico negli isolatori.
Applicazioni
Il rompifiale di vetro STERITEST® è usato per aprire in sicurezza le fiale di vetro, con o senza linea premarcata sul collo. Questo accessorio velocizza il flusso di lavoro incrementando la sicurezza durante la filtrazione e le analisi di sterilità in laboratorio.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4