Documenti fondamentali
Z150770
Glass-tubing cutter
About This Item
Codice UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
Descrizione generale
Spring-loaded to stay open until used. Cuts tubing up to 1-1/2 in. (38 mm) diameter. Made of nickel-plated zinc-alloy die-casting.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3