20425-U
Heavy Duty Tubing Cutter
manual, tubing cutter L 4 15/16 in., pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Caratteristiche
manual
Confezionamento
pkg of 1 ea
Lungh. taglierino
4 15/16 in.
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Cuts metal tubing 1/8in. to 1-1/8in. O.D.
Spare cutting wheel included.
Spare cutting wheel included.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
20425-U | 4061832335902 |