Key Documents
1.46432
Millipore
TSB
tube capacity × filling volume 17 mL × 9 mL, closure type, blue screw cap with 2 loci, box of 100 tubes
Sinonimo/i:
Brodo di soia triptico-Sacche pronte all'uso, Provette e Ampolle, Brodo al digerito di soia e caseina, Brodo soia triptone, CASO, SCDB
About This Item
Codice UNSPSC:
41106204
NACRES:
NA.74
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type blue screw cap with 2 loci
ready-to-use
Confezionamento
box of 100 tubes
tube capacity × filling volume
17 mL × 9 mL
Colore
clear yellow Media
pH
7.3
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
nonselective for
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Il Tryptic Soy Broth è adatto all′isolamento e alla coltivazione di batteri aerobi esigenti, lieviti e muffe. Due peptoni molto nutrienti supportano la proliferazione di un′ampia gamma di microrganismi anaerobi facoltativi e aerobi, inclusi i funghi.
Applicazioni
Il Tryptic soy broth è usato per i test di sterilità di sostanze, preparazioni, prodotti non sterili, oltre che come brodo di pre-arricchimento per esaminare i microrganismi specificati o determinare il conteggio aerobico vitale totale con il metodo MPN.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni e le soluzioni di risciacquo per i test di sterilità sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, a norma secondo l′ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di chiarezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2