Documenti fondamentali
TZV000010
Millipore
Steridilutor® NEO
For liquids and soluble powders in vials., Devices without an expansion chamber for sample preparation and dilution., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Sinonimo/i:
Dispositivo Steridilutor® per test di sterilità
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
Livello qualitativo
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
Devices without an expansion chamber for sample preparation and dilution.
Produttore/marchio commerciale
Steridilutor®
Confezionamento
pkg of 10 blisters per box, Single packed
input
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
For liquids and soluble powders in vials.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il dispositivo Steridilutor® NEO con camera di espansione è un sistema di tubi e aghi utilizzato con polveri difficili da sciogliere o per la diluizione di antibiotici estremamente potenti. Pure products (solid or liquid) are difficult to rinse and residuals from products might be a major inhibitory factor in sterility testing. In the case of powders, a good dissolution is required to avoid any possible aggregate. A dilution step is strongly recommended for super potent antibiotics to reduce the concentration of the antimicrobial agent. This will reduce the possibility of binding of the agent to the filter. Il doppio ago di piccolo diametro connette i prodotti da testare con il diluente. Una volta diluito il prodotto viene filtrato con gli appositi dispositivi Steritest e Steritest® NEO.
Applicazioni
® It helps for faster, easier and safer sterility testing.
Note legali
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configurato per