TEFG02525
Filtri di ventilazione Steritest® con ago
suitable for sterility testing, for glass vials with rubber septa and rigid plastic vials., PTFE (hydrophobic membrane filter)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE (hydrophobic membrane filter)
PVC device
stainless steel (for needle)
Livello qualitativo
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Confezionamento
pkg of 25 units
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
Dimens. filtro
24.7 mm
Dimensione pori
0.2 μm pore size
input
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Configurato per
I clienti hanno visto anche
Articoli
Steritest™ NEO System – Specific Steritest™ NEO closed systems allow aseptic dissolution/dilution of product samples. The Steridilutor® NEO system is specifically designed to dissolve and dilute drugs in vials. The Steridilutor® NEO device for liquid transfer kit enables to dilute liquids from open ampoules into a diluent container with septum.