Key Documents
SLGV033R
Millipore
Unità filtrante Millex®-GS (sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Durapore® in PVDF, Filtri da siringa Millex-GV, Filtri da siringa da 0,22 μm in PDVF
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
modified acrylic housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
bidirectional
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
150 psi max. inlet pressure
45 °C max. temp.
Diametro
33 mm
Superficie filtrante
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Descrizione generale
Le unità filtranti Millex®-GV (sterili) sono dispositivi medici destinati all′uso come filtri da siringa per sterilizzare e/o chiarificare piccoli volumi di soluzione nella cura diretta dei pazienti e nell′allestimento di preparazioni galeniche.
Applicazioni
  • Benefici clinici: Rimozione dalle soluzioni ad uso clinico di microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana.
  • Farmacia ospedaliera: Filtrazione sterile e/o chiarificazione di piccoli volumi di farmaci proteici, di agenti per imaging diagnostico, di farmaci chemioterapici, di soluzioni acquose o acqua nell′allestimento di preparazioni galeniche.
  • Cura diretta del paziente: Sterilizzazione e/o rimozione di particolato da soluzioni epidurali e altri liquidi anestetici, nonché da soluzioni di irrigazione impiegate in procedure di tipo oftalmico, in procedure oculari e in altre procedure chirurgiche.
Caratteristiche e vantaggi
  • Supporto bidirezionale della membrana filtrante
  • Rimuove microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana
  • Monouso, apirogeno e atossico
  • Membrana filtrante in fluoruro di polivinilidene (PVDF) sigillata in un contenitore di copolimero acrilico modificato (MMA)
  • Compatibile con la maggior parte delle soluzioni acquose
  • Dotato di marchio CE
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente all′impiego da parte di personale medico e/o di laboratorio qualificato.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany