Key Documents
SLGVX13
Millipore
Filtri da siringa Millex® in PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Durapore® in PVDF, Filtri da siringa Millex-GV, Filtri da siringa da 0,22 μm in PDVF
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
16 L/min flow rate
16 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
tecniche
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altezza
21 mm
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Volume
10 mL
Colore
yellow
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Punto di bolla
≥3.4 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Rassegna dei filtri da siringa Millex® non sterili con membrana Durapore (PVDF)
•Basso adsorbimento proteico per ridurre al minimo l'interazione con il campione e massimizzare il recupero
•Compatibili con soluzioni acquose e soluzioni organiche non aggressive
•Disponibili con grado di filtrazione da 0,22 μm e 0,45 μm e in tre diversi diametri per soddisfare svariate esigenze applicative
•I contenitori in polipropilene o polietilene ad alta densità (HDPE) offrono bassi livelli di estraibili e ampia compatibilità chimica
Disponibili in confezioni multiple:
codice SKU che termina con NS(-------NS): 50 per confezione
codice SKU che termina con NL (-------NL): 100 per confezione
SKU con suffisso TL (-------TL): 100 per confezione. Questi filtri da siringa sono dotati di tubo di estensione in uscita
SKU con suffisso NB (-------NB): 250 per confezione
SKU con suffisso NK (-------NK): 1.000 per confezione
Applicazioni:
filtrazione del campione prima di UHPLC, HPLC, LC-MS e spettrometria di massa; filtrazione di solventi; filtrazione di campioni biologici e di soluzioni proteiche
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.