Documenti fondamentali
SLHV033N
Millipore
Filtri da siringa Millex in PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Durapore® in PVDF, Filtri da siringa da 0,45 μm in PVDF, Filtro da siringa Millex-HV
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altezza
27 mm
Diametro
33 mm
Superficie filtrante
4.5 cm2
Volume
100 mL
Colore
yellow
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Punto di bolla
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HV
Panoramica dei filtri da siringa Millex non sterili con membrana Durapore (PVDF)
•Basso adsorbimento proteico per una minima interazione con il campione e recuperi massimi
•Compatibili con soluzioni acquose e organiche non aggressive
•Disponibili con grado di filtrazione di 0,22 μm e 0,45 μm e in tre diversi diametri per soddisfare le diverse esigenze applicative
•I contenitori in polipropilene o polietilene ad alta densità (HDPE) offrono bassi livelli di estraibili e ampia compatibilità chimica
Disponibili in confezioni multiple:
codice SKU che termina in NS(-------NS): 50 per conf.
codice SKU che termina in NL (-------NL): 100 per conf.
codice SKU che termina in TL (-------TL): 100 per confezione. Questi filtri da siringa sono dotati di tubo di estensione in uscita
codice SKU che termina in NB (------- NB): 250 per conf.
codice SKU che termina in NK (-------NK): 1.000 per conf.
Applicazioni:
Filtrazione del campione prima dell′analisi mediante UHPLC, HPLC, LC-MS e spettrometria di massa; filtrazione di solventi; filtrazione di campioni biologici e soluzioni proteiche
Confezionamento
Non sterile
Specifiche
Solo per utilizzo in laboratorio
Stato fisico
Codice colore: giallo
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
Protocolli
Detergent Removal with Amicon® Pro Centrifugal Filters