Documenti fondamentali
SLHV004SL
Millipore
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
μ, ®, Millex-HV syringe filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
low protein-binding filtration: suitable
Diametro
4 mm
Superficie filtrante
0.1 cm2
housing diam.
6.4 mm
inlet to outlet H
19.7 mm
Volume
1 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
aqueous solution(s)
tissue culture medium
mild organic solvent(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri per siringa “Millex” in PVDF impiegano membrane in PVDF con pori da 0,45 μm e contenuti in un alloggiamento in polietilene ad alta densità.
Applicazioni
I filtri per siringa “Millex” in PVDF sono destinati alla filtrazione sterilizzante di terreni di coltura, additivi, tamponi e soluzioni biologiche.
Caratteristiche e vantaggi
Caratterizzati da un′affinità di legame con le proteine estremamente ridotta, sono ottimali per le soluzioni ad alto tenore di proteine.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Removal of residual colonic ciprofloxacin in the rat by activated charcoal entrapped within zinc-pectinate beads.
Khoder, Mouhamad, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 41, 281-288 (2010)
Raquel Díaz-López et al.
Biomaterials, 31(7), 1723-1731 (2009-12-02)
The surface of polymeric nanocapsules used as ultrasound contrast agents (UCAs) was modified with PEGylated phospholipids in order to escape recognition and clearance by the mononuclear phagocyte system and achieve passive tumor targeting. Nanocapsules consisted of a shell of poly(lactide-co-glycolide)