Documenti fondamentali
SLSV025NB
Millipore
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
μ, ®, Filtri da siringa Millex-SV
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PVC housing
PVDF membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
Altezza
25 mm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
5.0 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: SV
Panoramica dei filtri da siringa Millex non sterili con membrana Durapore (PVDF)
•Basso adsorbimento proteico per ridurre al minimo l'interazione con il campione e massimizzare il recupero
•Compatibili con soluzioni acquose e soluzioni organiche non aggressive
•Disponibili con grado di filtrazione da 0,22 μm e 0,45 μm e in tre diversi diametri per soddisfare svariate esigenze applicative
•I contenitori in polipropilene o polietilene ad alta densità (HDPE) offrono bassi livelli di estraibili e ampia compatibilità chimica
Disponibili in confezioni multiple:
codice SKU che termina con NS(-------NS): 50 per confezione
codice SKU che termina con NL (-------NL): 100/conf.
SKU con suffisso TL (-------TL): 100/conf. Questi filtri da siringa sono dotati di tubo di estensione in uscita
SKU che termina in NB (------- NB): 250 per confezione
SKU con suffisso NK (-------NK): 1.000 per confezione
Applicazioni:
filtrazione del campione prima di UHPLC, HPLC, LC-MS e spettrometria di massa; filtrazione di solventi; filtrazione di campioni biologici e di soluzioni proteiche
Confezionamento
non sterile
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Stato fisico
Codice colore: ingresso trasparente/uscita trasparente
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Raphael Hesse et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 214-214 (2019-12-22)
Degeneration of synapses in Alzheimer's disease (AD) strongly correlates with cognitive decline, and synaptic pathology contributes to disease pathophysiology. We recently observed that the strongest genetic risk factor for sporadic AD, apolipoprotein E epsilon 4 (APOE4), is associated with exacerbated