Documenti fondamentali
SYMBXTC01
Millipore
prolunga per cavo di connessione Steritest® Symbio
With tri-clover clamp, for use with Steritest® Symbio LFH or FLEX
Sinonimo/i:
cavo di connessione per pompa
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Materiali
PVC cable(s) (Connection)
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio LFH or FLEX
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La prolunga per cavo di connessione Steritest® Symbio con raccordo tri-clamp è un accessorio delle pompe Steritest® Symbio LFH e FLEX.
Applicazioni
La prolunga per cavo di connessione Steritest® Symbio con raccordo tri-clamp è utilizzata per collegare la pompa Steritest® Symbio LFH o FLEX, posizionata sul piano di un isolatore senza foro, alla centralina di comunicazione.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany