Documenti fondamentali
SYMBFSW01
Millipore
Interruttore a pedale per pompa Steritest®
for use with Steritest® Symbio pump, This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Sinonimo/i:
Interruttore a pedale per pompa
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Comanda la pompa Steritest Symbio con i piedi e libera le mani. Approfitta delle 2 modalità di funzionamento: start e stop e continuo. L'interruttore a pedale è collegato alla pompa tramite una porta dedicata sulla centralina di comunicazione.
Applicazioni
L'interruttore a pedale Steritest è compatibile con le pompe Steritest® Symbio e Steritest® Equinox. L'interruttore a pedale ha 2 modalità di funzionamento: start/stop e continuo.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany