295426
Hydrogen chloride
≥99%, ReagentPlus®
Sinônimo(s):
Chlorohydric acid, Hydrochloric acid, Muriatic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
Hydrogen chloride, ReagentPlus®, ≥99%
densidade de vapor
1.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
613 psi ( 21.1 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
gas
pb
−85 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a catalyst in the synthesis of β-amino ketone in presence of H2O-SDS system by Mannich reaction.
- In the synthesis of polymer-layered silicate nanocomposites.
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Outras notas
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?