Documentos Principais
113034
Sigma-Aldrich
Oxalyl bromide
97%
Sinônimo(s):
Ethanedioyl dibromide, NSC 96957
About This Item
Fórmula linear:
BrCOCOBr
Número CAS:
Peso molecular:
215.83
Beilstein:
1744437
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: oxidant
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
p.e.
16-17 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−19 °C (lit.)
grupo funcional
acyl bromide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(=O)C(Br)=O
InChI
1S/C2Br2O2/c3-1(5)2(4)6
chave InChI
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Converts cyclopentane-1,3-dione to 3-bromocyclopenten-2-one.
Used in synthetic applications of carbon-substituted iminium salts
Reactant for:
  • Synthesis of mutasynthons added to cultures of A. pretiosum for mutasynthetic generation of ansamitocin derivatives
  • Oxalic acid formation from hydroxyl radical substitutions
  • Cyclization to produce CRF1 receptor antagonists
  • Preparation, optical and electrochemical studies of thiophene end capped olig(2,3-alkylthieno[3,4-b]pyrazine)
  • Asymmetrical synthesis of glycosyl chlorides and bromides
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Marco Luparia et al.
Organic letters, 8(10), 2147-2150 (2006-05-05)
[reaction: see text] We describe a new approach to 2,3-disubstituted cyclopentenols and cyclopentenones through two consecutive regioselective additions of equal or different electrophiles to a cyclopentene bisanionic synthon. Indeed, on exposure to BuLi, 3-bromo-2-iodocyclopent-2-enol O-TBS ether undergoes iodine-lithium permutation with