Analiza LC/MS/MS pestycydów neonikotynoidowych w kwiatach mniszka lekarskiego na 2445 Express C18 po dyspersyjnej SPE (QuEChERS) przy użyciu 5225 QuE
Materiały
Standardowe
Imidacloprid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, SwitzerlandThiacloprid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerlandkolumna analityczna
probówka lub płytka SPE
CONDITIONS
sample preparation
Dispersive (QuEChERS)
sample/matrix
3 g pulverized dandelion blossoms, homogenized in 10 mL water
extraction tube
Supel QuE Acetate extration tube (55234-U)
extraction process
add 25 mL of acetonitrile; add contents of Supel QuE acetate extraction tube; shake immediately for 1 minute; centrifuge at 3400 rpm for 5 minutes
clean-up tube
Supel QuE PSA/C18 tube (55288-U)
clean-up process
Transfer 1 mL of the acetonitrile layer into a Supel QuE PSA/C18 cleanup tube; shake for 1 minute; centrifuge at 3500 rpm for 3 minutes; (draw off 700 uL of supernatant, evaporate to dryness at 50 °C under nitrogen; reconstitute in 200 μL of 50:50 0.1% formic acid:0.1% formic acid in methanol)
column
Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase
[A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in methanol
gradient
30% B from 0 to 5 min; to 100% B in 0.2 min; held at 100% B for 5.3 min; to 30% B in 0.5 min; held at 30% B for 5 min
flow rate
500 μL/min
pressure
3800 psi (262 bar)
column temp.
25 °C
detector
MS, ESI(+), MRM, m/z 203.2/129.2, 271.2/225.0, 292.1/211.0, 256.0/175.2, 250.0/132.0, 223.2/126.0, 253.0/125.8
injection
3 μL
Opis
Komentarz do analizy
Pojawienie się zjawiska wymierania pszczół miodnych z powodu zespołu masowego ginięcia pszczół (CCD) spowodowało, że zaczęto badać narażenie pszczół na pestycydy. Neonikotynoidy są jednymi z podejrzanych winowajców. W tym zastosowaniu do ekstrakcji i oczyszczania przed analizą siedmiu pestycydów neonikotynoidowych w kwiatach zastosowano metodę QuEChERS z użyciem 5225 QuE. Kolumna 2445 Express C18 została wybrana ze względu na wysoką wydajność związaną z 4475 cząsteczkami i stosunkowo niskie ciśnienie wsteczne w porównaniu z kolumnami UHPLC o średnicy poniżej 2 mikronów. Umożliwiło to zastosowanie kolumny w standardowym ciśnieniowym systemie HPLC ze stosunkowo wysokim stężeniem wody na początku gradientu fazy ruchomej.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC