Merck
34534
Supelco
Imidacloprid-olefin
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-1H-imidazol-2-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8ClN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=NC=C(CN2C(N[N+]([O-])=O)=NC=C2)C=C1
InChI
1S/C9H8ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-5H,6H2,(H,11,13)
Klucz InChI
TYLCDJYHUVCRBH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Imidacloprid-olefin is a metabolite of the insecticide, imidacloprid.
Find more information here: Neonicotinoids
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Natural Beekeeping: Organic Approaches to Modern Apiculture, 2nd Edition (2013)
Persistence and metabolism of imidacloprid in different soils of West Bengal.
Sarkar AM, et al.
Pest Management Science, 57(7), 598-602 (2001)
Protokoły
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
On Friday, April 27, 2018, the European Union decided to ban the use of three neonicotinoid insecticides from use on field crops, having deemed them dangerous to bees. This application demonstrates the analysis of these banned compounds and others from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.