Key Documents
156353
6-Chloropyridine-3-carboxylic acid
99%
Synonim(y):
6-Chloronicotinic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
deionized water: soluble
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Klucz InChI
UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?