Merck
631175
Sigma-Aldrich
Methyl 6-chloropyridine-3-carboxylate
98%
Synonim(y):
Methyl 6-chloronicotinate, Methyl 6-chloro-3-picolinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
86-90 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-6(8)9-4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
RMEDXVIWDFLGES-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-chloropirydyno-3-karboksylan metylu może być stosowany do syntezy fluoropodstawionego 6-fenylonikotynamidu, który wykazuje działanie antagonistyczne wobec TRPV1. Może być również stosowany w syntezie ligandów receptora retinoidu x (RXR), które mają wiele zastosowań klinicznych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Design and synthesis of 6-phenylnicotinamide derivatives as antagonists of TRPV1"
Westaway.MS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 18(20), 5609-5613 (2008)
"Replacing alkyl sulfonamide with aromatic sulfonamide in sulfonamide-type RXR agonists favors switch towards antagonist activity"
Morishita I-K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(03), 1001-1003 (2009)