Merck
547247
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-piperidineethanol
97%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidineethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4730 (lit.)
tw
120-150 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCO)CC1
InChI
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
YBNJZIDYXCGAPX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves